Få mere at vide
L-threonin methylester hydrochlorid, +98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10482083 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10482083 1 g Glasflaske 1g
10547113 5 g Glasflaske 5g
10500174 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10482083 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376690010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39994-75-7 | C5H12ClNO3 | 169.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39994-75-7
Molekylær formel C5H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 169.61
MDL nummer MFCD00037677
InChI nøgle OZSJLLVVZFTDEY-HJXLNUONSA-N
Synonym l-threonine methyl ester hydrochloride, methyl l-threoninate hydrochloride, h-thr-ome.hcl, 2s,3r-methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, l-threonine, methyl ester, hydrochloride, l-threonine methyl ester hcl, threonine methyl ester hydrochloride, methyl 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, methyl l-threoninate hcl, h-thr-ome?cl
PubChem CID 2734893
IUPAC navn methyl-(2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoat-hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Threonine methyleester hydrochloride
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH(NH2)C(O)OCH3·HCl
Specifik rotation -9.5° to -10.5° (20°C, 589nm) (c=1, Methanol, 20°C)
Vand 1% Max.
Specifik rotationstilstand −10° (20°C c=1,methanol)
Mængde 1 g
Formel vægt 169.61
Procent renhed ≥98.0% (on dry substance)
Fysisk form Pulver