Få mere at vide
L-Threonine methyl ester hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 15418698
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418698 1 g 1g
15428698 5 g 5g
15438698 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62118.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39994-75-7 | C5H12ClNO3 | 169.61 g/mol
L-Threonin-methylesterhydrochlorid anvendes som foder- og fødevaretilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser L-Threonin methylester hydrochlorid anvendes som foder- og
fødevaretilsætningsstof.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
fugtfølsom og hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39994-75-7
Molekylær formel C5H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 169.61
MDL nummer MFCD00037677
InChI nøgle OZSJLLVVZFTDEY-HJXLNUONSA-N
Synonym l-threonine methyl ester hydrochloride, methyl l-threoninate hydrochloride, h-thr-ome.hcl, 2s,3r-methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, l-threonine, methyl ester, hydrochloride, l-threonine methyl ester hcl, threonine methyl ester hydrochloride, methyl 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, methyl l-threoninate hcl, h-thr-ome?cl
PubChem CID 2734893
IUPAC navn (2S,3R)-3-hydroxy-1-methoxy-1-oxobutan-2-aminium
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Threonine methyl ester hydrochloride
Beilstein 3562717
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 1 g
Formel vægt 169.61
Følsomhed Hygroscopic; Moisture sensitive
Procent renhed 98%