Få mere at vide
L-Threonine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499116
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16499116 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16499116 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0658
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress L-Threonine is a natural amino acid, can be produced by microbial fermentation, and is used in food, medicine, or feed.
L-Threonine is a natural amino acid, can be produced by microbial fermentation, and is used in food, medicine, or feed.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Threonine
CAS 72-19-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H9NO3
Opløselighedsinformation H2O : 33.33 mg/mL (279.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL N[C@@H]([C@H](O)C)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 119.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 119.12
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism