Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Threonin, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15495889
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495889 250 g 250g
15405899 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495889 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63709.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    629.51 DKK
    523.65 DKK / 250g
    Spare 105.86 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119,12 g/mol
Threonin bruges til at behandle forskellige nervesystemlidelser, herunder spinal spasticitet, multipel sklerose, familiær spastisk paraparese og amyotrofisk lateral sklerose (ALS, Lou Gehrigs sygdom). Nyttigt med tarmlidelser og fordøjelsesbesvær, threonin er også blevet brugt til at lindre angst og mild depression. . L-threonin er blevet brugt klinisk med det formål at øge glycinkoncentrationerne i hjernespinalvæsken hos patienter med spasticitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i vand
50 mg/ml.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-19-5
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00064270
InChI nøgle AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
IUPAC navn (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutansyre
SMIL CC(O)C(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Threonine
Smeltepunkt 256 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Beilstein 1721646
Merck Index 14,9380
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 50 mg/ml.
Mængde 250 g
Formel vægt 119.12
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver