Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Threonin, cellekulturreagens
Beskrivelse
Threonin bruges til at behandle forskellige nervesystemlidelser, herunder spinal spasticitet, multipel sklerose, familiær spastisk paraparese og amyotrofisk lateral sklerose (ALS, Lou Gehrigs sygdom). Nyttigt med tarmlidelser og fordøjelsesbesvær, threonin er også blevet brugt til at lindre angst og mild depression. . L-threonin er blevet brugt klinisk med det formål at øge glycinkoncentrationerne i hjernespinalvæsken hos patienter med spasticitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
50 mg/ml.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Threonine |
| Smeltepunkt | 256°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Beilstein | 1721646 |
| Merck Index | 14,9380 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water 50mg/mL. |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 119.12 |
| Grad | Cellekulturreagens |
| Fysisk form | Pulver |