Få mere at vide
L-Threonin Allo-fri base, 990 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493451 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11493451 1 kg
11453451 10 g
11463451 25 g
11473451 100 g
11483451 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11493451 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210305391
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
L-threonin klassificeres som en essentiel aminosyre. Syntetiseret fra homoserinphosphat af threoninsyntase eller fra acetaldehyd og glycin af serinhydroxymethyltransferase
Kemiske identifikatorer
CAS 72-19-5
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00064270
InChI nøgle AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxybutansyre
SMIL CC(O)C(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Threonine
Navn note Allo Free
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99%
Mængde 1 kg
Formel vægt 119.1
Procent renhed 99.5%
Grad Forskning
Fysisk form Krystallinsk pulver