Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Threonine |
| Navn note | Allo Free |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 119.1 |
| Procent renhed | 99.5% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |