Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Threonin, 98+%
Artikelnummer. 11452878
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11452878
Brand: Thermo Scientific Chemicals A16851.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
L-Threonin bruges til at lindre angst og mild depression. Det er en vigtig bestanddel af mange proteiner såsom tandemalje, kollagen og elastin. Det er en vigtig aminosyre i nervesystemet og spiller en afgørende rolle i porphyrin- og fedtstofskiftet. Det er nyttigt ved tarmlidelser og fordøjelsesbesvær. Det bruges også som et prodrug til pålideligt at hæve hjernens glycinniveauer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Threonin bruges til at lindre angst og mild depression. Det er en vigtig bestanddel af mange proteiner såsom tandemalje, kollagen og elastin. Det er en vigtig aminosyre i nervesystemet og spiller en afgørende rolle i porphyrin- og fedtstofskiftet. Det er nyttigt ved tarmlidelser og fordøjelsesbesvær. Det bruges også som et prodrug til pålideligt at hæve hjernens glycinniveauer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol, ethylether og chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-19-5
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00064270
InChI nøgle AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
SMIL CC(O)C(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Threonine
Smeltepunkt 255°C (decomposition)
Beilstein 1721646
Merck Index 14,9380
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol,ethyl ether and chloroform.
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxybutansyre
Mængde 500 g
Formel vægt 119.12
Optisk rotation −28° (c=5 in Water)
Procent renhed ≥98%