Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Threonin, 98+%
Beskrivelse
L-Threonin bruges til at lindre angst og mild depression. Det er en vigtig bestanddel af mange proteiner såsom tandemalje, kollagen og elastin. Det er en vigtig aminosyre i nervesystemet og spiller en afgørende rolle i porphyrin- og fedtstofskiftet. Det er nyttigt ved tarmlidelser og fordøjelsesbesvær. Det bruges også som et prodrug til pålideligt at hæve hjernens glycinniveauer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
L-Threonin bruges til at lindre angst og mild depression. Det er en vigtig bestanddel af mange proteiner såsom tandemalje, kollagen og elastin. Det er en vigtig aminosyre i nervesystemet og spiller en afgørende rolle i porphyrin- og fedtstofskiftet. Det er nyttigt ved tarmlidelser og fordøjelsesbesvær. Det bruges også som et prodrug til pålideligt at hæve hjernens glycinniveauer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol, ethylether og chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Threonine |
| Smeltepunkt | 255 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 1721646 |
| Merck Index | 14,9380 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol, ethylether og kloroform. |
| IUPAC navn | 2-amino-3-hydroxybutansyre |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 119.12 |
| Optisk rotation | −28° (c=5 i vand) |
| Procent renhed | ≥98% |