Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Threonin, 98+%
Artikelnummer. 11432878
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432878 25 g 25g
11442878 100 g 100g
11452878 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432878 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16851.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.74 DKK
    409.65 DKK / 25g
    Spare 87.09 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119,12 g/mol
L-Threonin bruges til at lindre angst og mild depression. Det er en vigtig bestanddel af mange proteiner såsom tandemalje, kollagen og elastin. Det er en vigtig aminosyre i nervesystemet og spiller en afgørende rolle i porphyrin- og fedtstofskiftet. Det er nyttigt ved tarmlidelser og fordøjelsesbesvær. Det bruges også som et prodrug til pålideligt at hæve hjernens glycinniveauer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Threonin bruges til at lindre angst og mild depression. Det er en vigtig bestanddel af mange proteiner såsom tandemalje, kollagen og elastin. Det er en vigtig aminosyre i nervesystemet og spiller en afgørende rolle i porphyrin- og fedtstofskiftet. Det er nyttigt ved tarmlidelser og fordøjelsesbesvær. Det bruges også som et prodrug til pålideligt at hæve hjernens glycinniveauer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol, ethylether og chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-19-5
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00064270
InChI nøgle AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
SMIL CC(O)C(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Threonine
Smeltepunkt 255 °C (dekomponering)
Beilstein 1721646
Merck Index 14,9380
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol, ethylether og kloroform.
IUPAC navn (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutansyre
Mængde 25 g
Formel vægt 119.12
Optisk rotation −28° (c=5 i vand)
Procent renhed ≥98%