Få mere at vide
L-threonin, ≥98,5 %, Ultrapure
Artikelnummer. 15895188 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15895188 100 g Plastflaske 100g
15815348 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15895188 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J22290.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119,12 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-19-5
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00064270
InChI nøgle AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2 s,3 r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
IUPAC navn (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutansyre
SMIL CC(O)C(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Threonine
Smeltepunkt 255 °C (dekomponering)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH(NH2)COOH
Beilstein 1721646
Mængde 100 g
Formel vægt 119.12
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver