Få mere at vide
L-Threonine, ≥98.5%, Ultrapure
Artikelnummer. 15815348 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
Artikelnummer. 15815348
Brand: Thermo Scientific J22290.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-19-5
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00064270
InChI nøgle AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2 s,3 r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
IUPAC navn (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutansyre
SMIL CC(O)C(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Threonine
Smeltepunkt 255°C (decomposition)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH(NH2)COOH
Beilstein 1721646
Mængde 1 kg
Formel vægt 119.12
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver