Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Threonin, 98%
Artikelnummer. 10665762 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 10665762
Brand: Thermo Scientific Chemicals 138930250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-19-5
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00064270
InChI nøgle AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
SMIL CC(O)C(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Threonine
Smeltepunkt 255.0°C
Farve Gul
Chlorid 200ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Tab ved tørring 0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Specifik rotation − 28.30
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 9534
Sulfat aske 0.1 % max.
Opløselighedsinformation Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
IUPAC navn (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutansyre
Specifik rotationstilstand −28.30 (20.00°C c=6,H2O)
Mængde 25 g
Formel vægt 119.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver