Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Threonin, 98%
Artikelnummer. 10435115 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10435115 5 g Glasflaske 5g
10665762 25 g Glasflaske 25g
10001610 100 g Glasflaske 100g
10398743 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10435115 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 138930050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00 DKK
    164.65 DKK / 5g
    Spare 30.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-19-5
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00064270
InChI nøgle AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
SMIL CC(O)C(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Threonine
Smeltepunkt 255,0 °C
Farve Gul
Chlorid 200 ppm maks.
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Tab ved tørring 0,5 % maks. (1 g, 105 °C, 3 timer)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Specifik rotation −28.30
Sulfat 300 ppm maks.
Merck Index 15, 9534
Sulfat aske 0,1 % maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 90 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxybutansyre
Specifik rotationstilstand −28,30 (20,00 °C c=6, H2O)
Mængde 5 g
Formel vægt 119.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver