Få mere at vide
L-Threonine-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Threonine-15N |
| CAS | 80681-09-0 |
| Molekylær formel | C4H915NO3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | L-Threonine-15N |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i5+1 |
| SMIL | [15NH2]C(C(O)=O)[C@H](O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.11 |