Få mere at vide
L-treonsyre calciumsalt, TRC
Artikelnummer. 30135167
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135167 100 g
30008538 5 g
30010050 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135167 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT404990100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70753-61-6
Molekylær formel 2 C4 H7 O5 . Ca
Molekylvægt (g/mol) 310.269
Synonym Butanoic acid, 2,3,4-trihydroxy-, calcium salt (2:1), (2R,3S)-, Butanoic acid, 2,3,4-trihydroxy-, calcium salt (2:1), [R-(R*,S*)]-, Calcium (2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanoate, Calcium L-threonate
IUPAC navn calcium; (2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanoat
SMIL [Ca+2].OC[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium L-Threonate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/2C4H8O5.Ca/c2*5-1-2(6)3(7)4(8)9;/h2*2-3,5-7H,1H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-,3+;/m00./s1
Formel vægt 310.021