Få mere at vide
L-threo-Phenylserine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-threo-Phenylserine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)8(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13)/t7-,8+/m0/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 181.0739 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |