missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-threo-Hex-2-enaric acid 1,4-Lactone, TRC

Artikelnummer. 30008045
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008045 50 mg
17978214 25 mg
17909064 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008045 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29483050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 66757-69-5
Molekylær formel C6 H6 O7
Molekylvægt (g/mol) 190.11
Synonym L-threo-Hex-2-enaric acid, 1,4-lactone (9CI), (R)-[(2R)-3,4-Dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl]hydroxyacetic Acid
IUPAC navn (2R)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxyacetic acid
SMIL O[C@H]([C@H]1OC(=O)C(=C1O)O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-threo-Hex-2-enaric acid 1,4-Lactone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6O7/c7-1-2(8)6(12)13-4(1)3(9)5(10)11/h3-4,7-9H,(H,10,11)/t3-,4+/m1/s1
Formel vægt 190.0114
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.