Få mere at vide
L-threo-Hex-2-enaric acid 1,4-Lactone 6-Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 17909744
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17909744 2.5 mg 2.5mg
30008802 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17909744 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2948352.5MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122046-79-1
Molekylær formel C7 H8 O7
Molekylvægt (g/mol) 204.13
Synonym L-threo-Hex-2-enaric acid, 1,4-lactone, 6-methyl ester (9CI), Methyl (R)-[(2R)-3,4-Dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl]hydroxyacetate
IUPAC navn methyl (2R)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxyacetate
SMIL COC(=O)[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-threo-Hex-2-enaric acid 1,4-Lactone 6-Methyl ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8O7/c1-13-6(11)4(10)5-2(8)3(9)7(12)14-5/h4-5,8-10H,1H3/t4-,5+/m1/s1
Formel vægt 204.027
Procent renhed >95%