missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-(+)-threo-Chloramphenicol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(+)-threo-Chloramphenicol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m0/s1 |
| Formel vægt | 322.0123 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?