missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid |
| CAS | 7298-99-9 |
| Molekylær formel | C4 H7 N O5 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO5/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,6H,5H2,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S)-2-amino-3-hydroxybutanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.102 |
| Formel vægt | 149.032 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?