missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid, TRC

Artikelnummer. 30404557
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404557 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404557 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8018285MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid
CAS 7298-99-9
Molekylær formel C4 H7 N O5
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C4H7NO5/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,6H,5H2,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
SMIL N[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3S)-2-amino-3-hydroxybutanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 149.102
Formel vægt 149.032
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.