Få mere at vide
Tocris Bioscience™ L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18015232
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18015232 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18015232 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0183/10
Transportable EAAT1-4 inhibitor/non-transportable EAAT5 inhibitor
L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid is a potent, competitive, transportable EAAT1-4 inhibitor/non-transportable EAAT5 inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid
CAS 7298-99-9
Mængde 10 mg
Molekylær formel C4H7NO5
Formel vægt 149.1
Renhed 98%
Molekylvægt (g/mol) 149.102