Få mere at vide
L-Thiazolidine-4-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11497277
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497277 10 g 10g
11407287 50 g 50g
11417287 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11497277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15033.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 34592-47-7 | C4H7NO2S | 133.165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34592-47-7
Molekylær formel C4H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 133.165
MDL nummer MFCD00005212
InChI nøgle DZLNHFMRPBPULJ-VKHMYHEASA-N
Synonym l-thioproline, r-thiazolidine-4-carboxylic acid, l-thiaproline, l-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, h-thz-oh, r-4-thiazolidinecarboxylic acid, 4-thiaproline, thioproline, gamma-thioproline
PubChem CID 93176
ChEBI CHEBI:45171
IUPAC navn (4R)-1,3-thiazolidin-4-carboxylsyre
SMIL C1C(NCS1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 192°C to 200°C (decomposition)
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 81065
Merck Index 14,9445
Optisk rotation −141° (c=1.3 in Water)
Formel vægt 133.17
Procent renhed 98%