Få mere at vide
L-Theanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Theanine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1 |
| Mængde | 2.5 g |
| Formel vægt | 174.1004 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |