Få mere at vide
L-Theanine-d5 (N-ethyl-d5), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Theanine-d5 (N-ethyl-d5) |
| CAS | 1217451-85-8 |
| Molekylær formel | C7 D5 H9 N2 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2S)-2-Amino-5-oxo-5-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethylamino)pentanoic acid, N-(Ethyl-d5)-L-glutamine, (2S)-2-Amino-4-(ethyl-d5-carbamoyl)butanoic acid, L-Theanine-d5, L-Theanine-D5 (N-ethyl-D5), (2S)-2-Amino-5-(ethyl-d5-amino)-5-oxopentanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-5-oxo-5-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethylamino)pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.228 |
| Formel vægt | 179.132 |