Få mere at vide
L-Theanin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15580624 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15580624 5 g 5g
15570624 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15580624 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459340050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3081-61-6 | C7H14N2O3 | 174.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3081-61-6
Molekylær formel C7H14N2O3
Molekylvægt (g/mol) 174.20
MDL nummer MFCD00059653
InChI nøgle DATAGRPVKZEWHA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-theanine, theanine, theanin, s-2-amino-5-ethylamino-5-oxopentanoic acid, n-ethyl-l-glutamine, suntheanine, n5-ethyl-l-glutamine, n 5-ethyl-l-glutamine, unii-8021pr16qo
PubChem CID 439378
ChEBI CHEBI:17394
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-(ethylamino)-5-oxopentansyre
SMIL CCNC(=O)CCC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Theanine
Smeltepunkt 206.0°C to 219.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Lineær formel CH3CH2NHC(=O)CH2CH2CH(NH2)C(=O)OH
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ether, alcohols
Formel vægt 174.2
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Theanine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.