missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-tetrahydrofolinsyre (>70% ved pakning), TRC

Artikelnummer. 30426805
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426805 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426805 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT293515100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Tetrahydrofolic Acid
CAS 135-16-0
Molekylær formel C19 H23 N7 O6
Mængde 100 mg
Synonym L-Glutamic acid','N-[4-[[(2-amino-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]- (ACI), L-Glutamic acid','N-[4-[[(2-amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]- (9CI), Glutamic acid','N-[p-[[(2-amino-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-','L- (7CI','8CI), N-[4-[[(2-Amino-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid (ACI), (-)-L-5,6,7,8-Tetrahydrofolic acid, (2S)-2-(4-(((2-Imino-4-oxo-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, 5,6,7,8-Tetrahydrofolic acid, L-5,6,7,8-Tetrahydrofolic acid, Tetrahydrofolic acid, Tetrahydropteroylglutamic acid, THFA, L-Tetrahydrofolic Acid
InChI formel InChI=1S/C19H23N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,11-12,21,23H,5-8H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,20,22,25,26,30)/t11?,12-/m0/s1
SMIL NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)N2)N1
IUPAC navn (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 445.43
Formel vægt 445.171
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.