Få mere at vide
L-tert-Leucine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-tert-Leucine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 63038-27-7 |
| Molekylær formel | C7H16ClNO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Methyl-L-valine Methyl Ester Hydrochloride, L-tert-Butylglycine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (2S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoate Hydrochloride, Methyl (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)5(8)6(9)10-4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | methyl (2S)-2-amino-3,3-dimethylbutanoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.66 |
| Formel vægt | 181.087 |