Få mere at vide
L-tert-leucin methylester hydrochlorid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride |
| Smeltepunkt | 183°C |
| CAS | 63038-27-7 |
| Molekylær formel | C7H16ClNO2 |
| MDL nummer | MFCD00040604 |
| Beilstein | 4879785 |
| Synonym | l-tert-leucine methyl ester hydrochloride, h-tle-ome.hcl, s-methyl 2-amino-3,3-dimethylbutanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3,3-dimethylbutanoate hydrochloride, s-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid methyl ester hydrochloride, methyl 3-methyl-l-valinate hydrochloride, pubchem11076, methyl l-tert-leucinate hydrochloride, l-tert-leucine methyl ester hcl, l-tert-leucine methyl-ester hydrochloride |
| InChI nøgle | HRTQWUHFSXVRPY-XZNNNFJINA-N |
| SMIL | Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | methyl-(2S)-2-amino-3,3-dimethylbutanoat;hydrochlorid |
| Vis mere |