Få mere at vide
L-tert-leucin, 99%
Artikelnummer. 10339260 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10339260 5 g Glasflaske 5g
10260903 1 g Glasflaske 1g
10267353 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10339260 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 297780050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 20859-02-3 | C6H13NO2 | 131,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20859-02-3
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00064218
InChI nøgle NPDBDJFLKKQMCM-SGAVLPGINA-N
Synonym l-tert-leucine, 2s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valine, l-valine,3-methyl, h-tle-oh, s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valin, l-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, s-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid
PubChem CID 164608
IUPAC navn (2S)-2-amino-3,3-dimethylbutansyre
SMIL CC(C)(C)[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-tert-Leucine
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0,2% maks. (105 °C, 3 timer)
Emballage Glasflaske
Specifik rotation +6.30
Sulfat aske 0,1% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 125,5 g/L (20 °C).
Specifik rotationstilstand +6,3° (200 °C c=4,6N HCl)
Mængde 5 g
Formel vægt 131.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver