Få mere at vide
L-tert-leucin, 99%
Artikelnummer. 11323197
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323197 25 g 25g
11303197 1 g 1g
11313197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13707.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20859-02-3 | C6H13NO2 | 131,18 g/mol
L-tert-Leucin er en essentiel aminosyre og udgør en tredjedel af vores muskelprotein. Det kan bruges som fødevaretilsætning. Det bruges til dannelse af steroler. Det bruges til fremstilling af koboltoxazolin palladacykler-kompleks, der fungerer som en katalysator i omlejringen af prochirale N-aryltrifluoracetimidater til allyliske amider, hvilket giver betydeligt højere enantioselektiviteter med (S)-( pR )-diasteroisomeren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-tert-Leucin er en essentiel aminosyre og udgør en tredjedel af vores muskelprotein. Det kan bruges som fødevaretilsætning. Det bruges til dannelse af steroler. Det bruges til fremstilling af koboltoxazolin palladacykler-kompleks, der fungerer som en katalysator i omlejringen af prochirale N-aryltrifluoracetimidater til allyliske amider, hvilket giver betydeligt højere enantioselektiviteter med (S)-( pR )-diasteroisomeren.
Opløselighed Opløseligt i vand og saltsyre
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20859-02-3
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00064218
InChI nøgle NPDBDJFLKKQMCM-SGAVLPGINA-N
Synonym l-tert-leucine, 2s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valine, l-valine,3-methyl, h-tle-oh, s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valin, l-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, s-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid
PubChem CID 164608
IUPAC navn (2S)-2-amino-3,3-dimethylbutansyre
SMIL CC(C)(C)[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-tert-Leucine
Smeltepunkt >300 °C
Beilstein 1721824
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og hydralsyre.
Mængde 25 g
Formel vægt 131.18
Optisk rotation +7° (c=5 i 5N HCl)
Procent renhed 99%