Få mere at vide
Techsit™ L-Tech Laboratory PU Low Stool
Artikelnummer. 15791496
Encompass_Preferred
Skift visning
Dybde (metrisk) sæde:
280 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dybde (metrisk) sæde Pakningsstørrelse
15791496 280 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15791496 Leverandør Techsit™ Leverandørnr. TS8360
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Laboratory low stool in durable Black PU on castors
  • PU low stool on castors
  • Hard wearing, easy clean PU seat
  • Fully adjustable seat height
  • Ergonomically designed and contoured seat
  • 5 year guarantee
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 5 suitable
Tekniske data
Produkttype Low Stool
Farve Black
Dybde (metrisk) sæde 280 mm
Højde (metrisk) sæde 420 to 530 mm
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Bredde (metrisk) sæde 360 mm
Med hjul Yes
Materiale Polyurethane