Få mere at vide
Techsit™ L-Tech Laboratory PU Sit-Stand
Beskrivelse
- PU Sit-Stand on Glides
- Fully adjustable seat height and seat tilt
- Hard wearing, easy clean PU seat
- Ergonomically designed and contoured seat
- 5 year guarantee
- 150 kg weight capacity
- Cleanroom Class 5 suitable
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sit/Stand Stool |
| Farve | Black |
| Dybde (metrisk) sæde | 280 mm |
| Højde (metrisk) sæde | 590 to 830 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 150 kg |
| Sædevipning | Comes with independent seat tilt as standard |
| Vægt (metrisk) | 8 kg |
| Bredde (metrisk) sæde | 360 mm |
| Materiale | Polyurethane |