Få mere at vide
Techsit™ L-Tech Laboratory PU High Stool
Beskrivelse
- PU high stool with adjustable foot ring on Glides
- Hard wearing, easy clean PU seat
- Fully adjustable seat height
- Ergonomically designed and contoured seat
- 5 year guarantee
- 150kg weight capacity
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | High Stool |
| Farve | Black |
| Justerbar (højde) | 590 - 830 mm |
| Dybde (metrisk) sæde | 280 mm |
| Højde (metrisk) sæde | 420 to 530 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 150 kg |
| Vægt (metrisk) | 10 kg |
| Bredde (metrisk) sæde | 360 mm |
| Materiale | Polyurethane |