Få mere at vide
Techsit™ L-Tech Laboratory PU Low Chair
Artikelnummer. 15741496
Encompass_Preferred
Skift visning
Justerbar (højde):
420 - 530 mm
Bæreevne (metrisk):
150 kg
Bredde (metrisk) sæde:
490 mm
Dybde (metrisk) sæde:
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Justerbar (højde) Bæreevne (metrisk) Bredde (metrisk) sæde Dybde (metrisk) sæde Pakningsstørrelse
15741496 420 - 530 mm 150 kg 490 mm 450 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15741496 Leverandør Techsit™ Leverandørnr. TS8330
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Laboratory low chair in durable Black PU on castors
  • PU high low on Castors
  • Hard wearing, easy clean PU seat and back
  • Fully adjustable seat height, back height and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • 5 year guarantee
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 5 suitable
Tekniske data
Produkttype Low-form Chair
Farve Black
Justerbar (højde) 420 - 530 mm
Arm stil None
Dybde (metrisk) sæde 450 mm
Højde (metrisk) Ryg 410 to 480 mm
Højde (metrisk) sæde 420 to 530 mm
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Bredde (metrisk) Tilbage 420 mm
Bredde (metrisk) sæde 490 mm
Med hjul Yes
Materiale Polyurethane