Få mere at vide
Techsit™ L-Tech Laboratory PU High Chair
Artikelnummer. 15751496
Encompass_Preferred
Skift visning
Dybde (metrisk) sæde:
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dybde (metrisk) sæde Pakningsstørrelse
15751496 450 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15751496 Leverandør Techsit™ Leverandørnr. TS8331
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Laboratory high chair in durable Black PU with adjustable foot ring on Glides
  • PU high chair with adjustable foot ring on Glides
  • Hard wearing, Easy clean PU seat and back
  • Fully adjustable seat height, back height and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • 5 year guarantee
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 5 suitable
Tekniske data
Produkttype High-form Chair
Farve Black
Arm stil None
Dybde (metrisk) sæde 450 mm
Fodtype Footring
Højde (metrisk) Ryg 410 to 480 mm
Højde (metrisk) sæde 590 to 830 mm
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Bredde (metrisk) Tilbage 420 mm
Bredde (metrisk) sæde 490 mm
Fodstøtte Yes
Materiale Polyurethane