Få mere at vide
Techsit™ L-Tech Laboratory Low Stool
Artikelnummer. 15761496
Encompass_Preferred
Skift visning
Justerbar (højde):
420 - 530 mm
Bæreevne (metrisk):
150 kg
Bredde (metrisk) sæde:
400 mm
Dybde (metrisk) sæde:
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Justerbar (højde) Bæreevne (metrisk) Bredde (metrisk) sæde Dybde (metrisk) sæde Pakningsstørrelse
15761496 420 - 530 mm 150 kg 400 mm 400 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15761496 Leverandør Techsit™ Leverandørnr. TS8340
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Laboratory low round stool in Sapphire Antimicrobial Vinyl on castors
  • Vinyl low stool on Castors
  • Sapphire Blue Antimicrobial Vinyl - easy clean
  • Fully adjustable seat height
  • 5 year guarantee including vinyl
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 7 suitable
Tekniske data
Produkttype Low Stool
Farve Sapphire Blue
Justerbar (højde) 420 - 530 mm
Arm stil None
Dybde (metrisk) sæde 400 mm
Højde (metrisk) sæde 420 to 530 mm
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Bredde (metrisk) sæde 400 mm
Materiale Vinyl