Få mere at vide
Techsit™ L-Tech Laboratory Saddle Seat
Artikelnummer. p-7182968
Encompass_Preferred
Farve:
Black
Sapphire Blue
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15781496
Brand: Techsit™ TS8350
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laboratory saddle seat on casters is constructed of antimicrobial vinyl.
  • Vinyl saddle stool on casters
  • Easy-to-clean antimicrobial vinyl
  • Fully adjustable seat height and seat tilt
  • Ceanroom Class 7 suitable
Tekniske data
Produkttype Saddle Seat
Farve Sapphire Blue
Justerbar Yes
Slutte Vinyl
Rammemateriale Steel
Løft type Gas Lift
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Siddehøjde 420 to 530 mm
Polstring Vinyl
garanti 5 Year
Vægt (metrisk) 10 kg
Hjultype Castor
Bredde (metrisk) 350 mm
Med armlæn No
Med ryglæn No
Med hjul Yes
Fodstøtte No
Med lændestøtte No
Med Tilt Yes
Siddetype Stool
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.