Få mere at vide
Techsit™ L-Tech Laboratory Saddle Seat
Artikelnummer. 16583934
Encompass_Preferred
Skift visning
Farve:
Black
Sapphire Blue
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
16583934 Black Hver
15781496 Sapphire Blue Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16583934 Leverandør Techsit™ Leverandørnr. TS8350B
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Laboratory saddle seat on casters is constructed of antimicrobial vinyl.
  • Vinyl saddle stool on casters
  • Easy-to-clean antimicrobial vinyl
  • Fully adjustable seat height and seat tilt
  • Ceanroom Class 7 suitable
Tekniske data
Produkttype Saddle Seat
Farve Black
Justerbar Yes
Slutte Vinyl
Rammemateriale Steel
Løft type Gas Lift
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Siddehøjde 420 to 530 mm
Polstring Vinyl
garanti 5 Year
Vægt (metrisk) 10 kg
Hjultype Castor
Bredde (metrisk) 350 mm
Med armlæn No
Med ryglæn No
Med hjul Yes
Fodstøtte No
Med lændestøtte No
Med Tilt Yes
Siddetype Stool