Få mere at vide
Techsit™ L-Tech Laboratory Saddle Seat
Farve:
Black
Sapphire Blue
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Vinyl saddle stool on casters
- Easy-to-clean antimicrobial vinyl
- Fully adjustable seat height and seat tilt
- Ceanroom Class 7 suitable
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Saddle Seat |
| Farve | Sapphire Blue |
| Justerbar | Yes |
| Slutte | Vinyl |
| Rammemateriale | Steel |
| Løft type | Gas Lift |
| Bæreevne (metrisk) | 150 kg |
| Siddehøjde | 420 to 530 mm |
| Polstring | Vinyl |
| garanti | 5 Year |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.