Få mere at vide
Techsit™ L-Tech Laboratory PU High Stool
Artikelnummer. 16593934
Encompass_Preferred
:
Color: Black
Artikelnummer. 16593934
Brand: Techsit™ TS8361/BL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laboratory high stool constructed of durable polyurethane features an adjustable foot ring on brake loaded casters.
  • PU high stool with adjustable foot ring on BL casters
  • Hard wearing, easy to clean PU seat
  • Brake Loaded Safety casters
  • Fully adjustable seat height
  • Ergonomically designed and contoured seat
  • Cleanroom Class 5 suitable
Tekniske data
Produkttype Laboratory Stool
Farve Black
Justerbar Yes
Autoklaverbar Not Autoclavable
Slutte PU
Til brug med (applikation) Laboratory Stool
Rammemateriale Steel
Løft type Gas Lift
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Siddehøjde High Bench Height
Polstring PU
garanti 5 Year
Vægt (metrisk) 16 kg
Hjultype Brake Loaded Casters
Bredde (metrisk) 400 mm
Med armlæn No
Med ryglæn No
Med hjul Yes
Fodstøtte Yes
Med lændestøtte No
Med Tilt No
Materiale Polyurethane
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.