Få mere at vide
Techsit™ L-Tech Laboratory PU High Chair
Artikelnummer. 16523934
Encompass_Preferred
Med Tilt:
No
Yes
Artikelnummer. 16523934
Brand: Techsit™ TS8331/BL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laboratory high chair is fully adjustable with an adjustable foot ring.
  • PU high chair with adjustable foot ring
  • Hard wearing, easy-to-clean PU seat and back
  • Fully adjustable seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom Class 5 suitable
Tekniske data
Produkttype Laboratory Seat
Farve Black
Justerbar Yes
Autoklaverbar Not Autoclavable
Rygstil Ergonomic
Slutte PU
Rammemateriale Steel
Løft type Gas Lift
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Siddehøjde High Bench Height
Polstring PU
garanti 5 Year
Vægt (metrisk) 16 kg
Hjultype Brake Loaded Casters
Bredde (metrisk) 490 mm
Med armlæn No
Med ryglæn Yes
Med hjul No
Fodstøtte Yes
Med lændestøtte Yes
Med Tilt No
Materiale Polyurethane
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.