Få mere at vide
Techsit™ L-Tech Laboratory Low Stool
:
Color: Black
Beskrivelse
- Vinyl low stool on casters
- Black Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
- Fully adjustable seat height
- Cleanroom Class 7 suitable
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stool |
| Farve | Black |
| Justerbar | Yes |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Diameter (metrisk) | 400 mm |
| Slutte | Vinyl |
| Rammemateriale | Steel |
| Løft type | Gas Lift |
| Bæreevne (metrisk) | 150 kg |
| Siddehøjde | 420 to 530 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.