Få mere at vide
Techsit™ L-Tech Laboratory Low Chair
Artikelnummer. 16563924
Encompass_Preferred
Skift visning
Farve:
Black
Sapphire Blue
Med armlæn:
No
Yes
Med Tilt:
No
Yes
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Med armlæn Med Tilt Pakningsstørrelse
16563924 Black No No -
16503934 Sapphire Blue No Yes -
16573924 Black Yes No Hver
16583924 Black Yes Yes Hver
16593924 Sapphire Blue Yes No -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16563924 Leverandør Techsit™ Leverandørnr. TS8320B
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Antimicrobial laboratory low chair is an ergonomically designed seat with a back.
  • Vinyl low chair on casters
  • Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom Class 7 suitable
Tekniske data
Produkttype Laboratory Seat
Farve Black
Justerbar Yes
Autoklaverbar Not Autoclavable
Rygstil Ergonomic
Slutte Vinyl
Rammemateriale Steel
Løft type Gas Lift
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Siddehøjde Desk Height
Polstring Vinyl
garanti 5 Year
Vægt (metrisk) 16 kg
Hjultype Casters
Bredde (metrisk) 490 mm
Med armlæn No
Med ryglæn Yes
Med hjul Yes
Fodstøtte No
Med lændestøtte Yes
Med Tilt No
Materiale Vinyl