Få mere at vide
Techsit™ L-Tech Laboratory High Stool
Artikelnummer. 16563934
Encompass_Preferred
Farve:
Black
Sapphire Blue
Med hjul:
No
Yes
Artikelnummer. 16563934
Brand: Techsit™ TS8341B/BL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Antimicrobial vinyl laboratory stool is fully adjustable with an adjustable foot ring.
  • Vinyl high stool with adjustable foot ring
  • Black Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable seat height
  • Cleanroom Class 7 suitable
Tekniske data
Produkttype Laboratory Stool
Farve Black
Justerbar Yes
Autoklaverbar Not Autoclavable
Slutte Vinyl
Rammemateriale Steel
Løft type Gas Lift
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Siddehøjde High Bench Height
Polstring Vinyl
garanti 5 Year
Vægt (metrisk) 16 kg
Hjultype Brake Loaded Casters
Bredde (metrisk) 400 mm diameter
Med armlæn No
Med ryglæn No
Med hjul Yes
Fodstøtte Yes
Med lændestøtte No
Med Tilt No
Materiale Vinyl
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.