Få mere at vide
Techsit™ L-Tech Laboratory High Stool
Farve:
Black
Sapphire Blue
Med hjul:
No
Yes
Beskrivelse
- Vinyl high stool with adjustable foot ring
- Black Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
- Fully adjustable seat height
- Cleanroom Class 7 suitable
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratory Stool |
| Farve | Black |
| Justerbar | Yes |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Slutte | Vinyl |
| Rammemateriale | Steel |
| Løft type | Gas Lift |
| Bæreevne (metrisk) | 150 kg |
| Siddehøjde | High Bench Height |
| Polstring | Vinyl |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.