Få mere at vide
Techsit™ L-Tech Laboratory High Chair
Artikelnummer. 16593914
Encompass_Preferred
Skift visning
Farve:
Black
Sapphire Blue
Med armlæn:
No
Yes
Med hjul:
No
Yes
Med Tilt:
No
Yes
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Med armlæn Med hjul Med Tilt Pakningsstørrelse
16593914 Black Yes No No Hver
16503924 Black No Yes No -
16513924 Black No No Yes -
16523924 Sapphire Blue No No No -
16533924 Sapphire Blue Yes No No -
16543924 Sapphire Blue No Yes No -
16553924 Sapphire Blue No No Yes -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16593914 Leverandør Techsit™ Leverandørnr. TS8311B/AA
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Antimicrobial laboratory high chair is an ergonomically designed seat with a back.
  • Vinyl high chair with adjustable foot ring
  • Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom Class 7 suitable
Tekniske data
Produkttype Laboratory Seat
Farve Black
Justerbar Yes
Arm stil Adjustable Arms
Autoklaverbar Not Autoclavable
Rygstil Ergonomic
Slutte Vinyl
Rammemateriale Steel
Løft type Gas Lift
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Siddehøjde High Bench Height
Polstring Vinyl
garanti 5 Year
Vægt (metrisk) 16 kg
Hjultype Glide
Bredde (metrisk) 490 mm
Med armlæn Yes
Med ryglæn Yes
Med hjul No
Fodstøtte Yes
Med lændestøtte Yes
Med Tilt No
Materiale Vinyl