Få mere at vide
Techsit™ L-Tech Laboratory High Chair
Artikelnummer. 15721496
Encompass_Preferred
Skift visning
Farve:
Black
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15721496 Black Hver
1 options
Artikelnummer. 15721496 Leverandør Techsit™ Leverandørnr. TS8311
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Laboratory high chair in Black Antimicrobial Vinyl with adjustable foot ring on Glides
  • Vinyl high chair with adjustable foot ring on Glides
  • Black Antimicrobial Vinyl - easy clean
  • Fully adjustable Seat height,Back height and Back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • 5 year guarantee including vinyl
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 7 suitable
Tekniske data
Produkttype High-form Chair
Farve Black
Arm stil None
Dybde (metrisk) sæde 450 mm
Højde (metrisk) Ryg 490 to 560 mm
Højde (metrisk) sæde 590 to 830 mm
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Vægt (metrisk) Person up to 150kg
Bredde (metrisk) Tilbage 410 mm
Bredde (metrisk) sæde 490 mm
Materiale Vinyl