Få mere at vide
Techsit™ L-Tech Laboratory Low Chair
Artikelnummer. 15731496
Encompass_Preferred
Skift visning
Dybde (metrisk) sæde:
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dybde (metrisk) sæde Pakningsstørrelse
15731496 450 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15731496 Leverandør Techsit™ Leverandørnr. TS8320
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Laboratory low chair in Sapphire Antimicrobial Vinyl on castors
  • Vinyl low chair on Castors
  • Sapphire Blue Antimicrobial Vinyl - easy clean
  • Fully adjustable seat height,Back height and Back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • 5 year guarantee including vinyl
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 7 suitable
Tekniske data
Produkttype Low Chair
Farve Sapphire Blue
Arm stil None
Dybde (metrisk) sæde 450 mm
Højde (metrisk) Ryg 410 to 480 mm
Højde (metrisk) sæde 420 to 53 mm
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Vægt (metrisk) Person up to 150kg
Bredde (metrisk) Tilbage 410 mm
Bredde (metrisk) sæde 490 mm
Materiale Vinyl